08057
Solução salina tamponada com fosfato
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Sinônimo(s):
PBS
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarProduct Name
Solução salina tamponada com fosfato, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Formulário
tablet
contém
TWEEN 20
pH
7.4 ( in solution)
solubilidade
water: 2 tablet/liter
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.075
λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Categorias relacionadas
Aplicação
Phosphate buffered saline has been used in a study to determine that glioma immunotherapy with a combined vaccine prepared from tumor cells and endothelial cells might represent a new clinical strategy, as such combinations may theoretically affect both high-grade glioma cells and their environment. Phosphate buffered saline has also been used as a control injection in a study assessing place and direction learning by neonatal piglets.
Embalagem
12 and 100 tablets in blister package
Reconstituição
1 tablet in 500 mL of water yields in 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?