Merck
TMS-012
Sigma-Aldrich
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++, Endotoxin-Free
Sinônimo(s):
DPBS, PBS, Phosphate buffered saline
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Product Name
Endotoxin-Free Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++), Cell Culture
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Endotoxin-Free Dulbecco’s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++) is sterile filtered through a 0.1 micron filter and is considered endotoxin-free (<0.005 EU/ml).
Aplicação
Endotoxin-Free Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++) has been used as a wash buffer during:
  • the isolation of colonic lamina propria cells
  • teratoma formation by induced pluripotent stem cells (iPSCs)
  • production of elastic porous injectable (EPI) biomaterial from the bulk scaffolds
Qualidade
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Nota de análise
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1