Merck
PX1565
Supelco
Fosfato de potássio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-913-4
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
cor
white
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
soluble 208 g/L
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (acidimetric)99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1