Merck
GR08L
Sigma-Aldrich
Anti-Transferrin Receptor (Ab-1) Mouse mAb (T56/14)
lyophilized, clone T56/14, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD71, Anti-TR, Anti-TR, Anti-CD71
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T56/14, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFRC(7037)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing Balb/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with S194/5XXO.BU.1 mouse myeloma cells (see application references). Recognizes the ~90 kDa (monomeric) and the ~180 kDa (dimeric) transferrin receptor protein.
This Anti-Transferrin Receptor (Ab-1) Mouse mAb (T56/14) is validated for use in FC, IF, IP, Immunoblotting for the detection of Transferrin Receptor (Ab-1).
Imunogênio
K562 cells
Aplicação
Flow Cytometry (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Immunoblotting (not recommended)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
We recommend resuspending the lyophilized antibody with sterile PBS, pH 7.4, or sterile 20 mM Tris-saline (20 mM Tris containing 0.15 M NaCl), pH 7.4, to yield a final concentration of 100 µg/ml; product will be more stable if 0.1% sodium azide is included (do not add sodium azide if antibody is to be used with viable cells). Lyophilized antibodies should be resuspended at 4°C with occasional gentle mixing for at least 2 h. Following reconstitution, refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Outras notas
Schneider, C., et al., 1982. J. Biol. Chem.257, 8516.
Trowbridge, I.S. and Lopez, F., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1175.
Aisen, P. and Listowsky, I., 1980. Ann. Rev. Biochem.49, 357.
Omary, M.B., et al. 1980. Nature286, 888.
Seligman, P.A., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 9943.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1