ESG1107
Proteína LIF recombinante de camundongo ESGRO®
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for mouse ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml.
Sinônimo(s):
Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, Murine LIF, Mouse LIF, mLIF, mLIF
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (active component mLIF, SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
10000000 units/mL
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
mouse ... LIF(16878)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
PROTOCOLOS SUGERIDOS:
Células-tronco embrionárias Em culturas de células-tronco embrionárias pluripotentes D3 e MBL-1, observa-se rotineiramente que 1000 U do suplemento ESGRO por 1,0 ml de meio de cultura de tecido são necessárias para manter as células-tronco embrionárias com um fenótipo de células-tronco. Concentrações semelhantes de mLIF também foram usadas para transmissão em linhas germinativas de células-tronco embrionárias geneticamente alteradas (E3).
Na concentração recomendada, 107 unidades de ESGRO são suficientes para 10,0 l de meio de cultura de tecido e 106 unidades do suplemento ESGRO são suficientes para 1,0 l de meio de cultura de tecido.
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ensaio com células-tronco embrionárias: Ensaio de inibição da diferenciação com 1000 unidades/ml de células de leucemia mieloide em roedores, M1: Atividade específica >/= 108 unidades/mg
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1