Merck
8.22203
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15NH2
CAS Number:
Peso molecular:
241.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
205-596-8
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
pressão de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
lumps
p.e.
330 °C/1013 hPa
pf
43-46 °C
temperatura de transição
flash point 140 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
chave InChI
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
141 °C - closed cup