Merck
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3SiCH=CH2
CAS Number:
Peso molecular:
190.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
201-081-7
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
pressão de vapor
7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
265 °C
potência
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.53-15 % (v/v)
p.e.
156 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 38 °C
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup