Merck
529568
Millipore
Fosfato de potássio
Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, CAS No. 7778-77-0. Chemical formula KH₂PO₄, molar mass 136.1.
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
Merck USA index - 14, 7659
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Buffer having a pH of 4.4-4.7 (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1