324715
Endoproteinase Lys-C, grau de sequenciamento, Lysobacter enzymogenes
Sinônimo(s):
Endoproteinase Lys-C, grau de sequenciamento, Lysobacter enzymogenes
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
Proteomics Grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥200 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Endoproteinase Lis-C nativa de Lysobacter enzymogenes. Protease de serina que hidrolisa especificamente ligações de amidas e ésteres peptídicos no lado carboxílico da lisina em peptídeos e proteínas. Desenvolvida para sequenciamento de proteínas ou verificação de sequências, análise de domínios estruturais de proteínas e clivagem de proteínas de fusão. Inibida por aprotinina, DFP, leupeptina e TLCK. Concentração de trabalho sugerida: 1:20 a 1:100 (protease:proteína por peso) para análise de sequências.
Advertência
Toxicidade: Nocivo (C)
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1,0 µmol de Tos-Gli-Pro-Lis-pNA por min a 25 °C, pH 7,7.
forma física
Liofilizada a partir de HEPES 50 mM, EDTA 10 mM, 5 mg/ml de rafinose, pH 8,0.
Reconstituição
Após a reconstituição, separe alíquotas e congele (-20 °C) para armazenamento de longo prazo ou refrigere (4 °C) para armazenamento de curto prazo. As soluções-estoque são estáveis por até 2 dias a 4 °C ou por até 1 mês a -20 °C.
Reconstitua em 50 µl de H₂O destilada.