324713
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus
Sinônimo(s):
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus, V8 Protease
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
grau
Proteomics Grade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥10 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus. Serine protease that specifically hydrolyzes peptide bonds at the carboxylic side of glutamic acid and aspartic acid residues. Inhibited by DFP and α2-macroglobulin. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol Z-Phe-Leu-Glu-pNA per min at 25°C, pH 7.8.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Houmard, J., and Drapeau, G.R. 1972. Proc. Natl. Acad. Sci. USA69, 3506.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1