324708
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
Sinônimo(s):
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
Proteomics Grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥20,000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Metalloprotease that specifically hydrolyzes proteins at the N-terminal side of aspartic acid and cysteic acid residues. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of azo dye from AZOCOLL Substrate (Cat. No. 194932) to produce an increase in absorbance at 520 nm of 0.001 per min at 37°C, pH 7.5.
forma física
Lyophilized from 10 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Drapeau, G.R. 1980. J. Biol. Chem.255, 839.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1