Merck
1.37117
SAFC
Dimetilsulfóxido
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, USP
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
CAS Number:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
200-664-3
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
ChP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O dimetilsulfóxido é usado como intensificador de penetração em formulações tópicas, como crioconservante em terapias celulares e como solvente na produção de conjugados anticorpo-medicamento.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o dimetilsulfóxido Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
8,0 g/m3 (20 °C)
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup