Merck
1.16743
Supelco
Dimetilsulfóxido
EMPLURA®
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
CAS Number:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-664-3
NACRES:
NA.05
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %, 63 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.10 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Aplicação
  • A simple and efficient synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from carbohydrates using acidic ionic liquid grafted on silica gel.: This study presents a novel method for synthesizing 5-hydroxymethylfurfural, where DMSO plays a critical role in enhancing the efficiency and selectivity of the reaction under mild conditions (Doan VTC et al., 2024).
  • Controlling Tin Halide Perovskite Oxidation Dynamics in Solution for Perovskite Optoelectronic Devices.: This paper discusses the role of DMSO in managing oxidation processes in tin halide perovskites, crucial for developing stable and efficient optoelectronic devices (Nazeeruddin MKK et al., 2024).
  • Preparation technology comparison and performance evaluation of different protein A affinity chromatographic materials.: Demonstrates the effectiveness of DMSO in optimizing the preparation and performance of chromatographic materials used in protein purification (Zhou LJ et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: Highlights a novel application of DMSO in the development of copper (I) selective ligands for positron emission tomography (PET), enhancing imaging techniques used in medical diagnostics (Tada T et al., 2024).
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.101
Refractive index (n 20/D): 1.478 - 1.479
Melting point: ≥ 18.0 °C
Absorption: conforms
Related substances (GC): conforms
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.2 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup