Merck
1.06400
SAFC
Cloreto de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
CAS Number:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade
2.17 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de sódio é um sal mineral com uma ampla gama de aplicações em formulações farmacêuticas. Ele é frequentemente usado como um agente osmótico em formas farmacêuticas líquidas, por exemplo, para o preparo de formulações isotônicas, como agente de volume ou de revestimento para formas farmacêuticas sólidas, bem como para formas semissólidas, como cremes.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1