Merck
1.05108
Supelco
Fosfato de potássio monobásico
99.995% anhydrous basis, Suprapur®
Sinônimo(s):
Fosfato de potássio, Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
CAS Number:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-913-4
NACRES:
NB.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
descrição
for inorganic trace analysis
Ensaio
≥99.5% (alkalimetric)
99.995% anhydrous basis
Formulário
solid
potência
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
252.6 °C (lit.)
solubilidade
208 g/L
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • A biocatálise com remoção de produtos in situ melhora a produção de ácido p-cumárico: Esta pesquisa demonstra a utilidade do fosfato de potássio monobásico em reações biocatalíticas, particularmente para melhorar a produção de ácido p-cumárico, um composto importante em diversas aplicações bioquímicas (Virklund et al., 2024).
  • Revelando o potencial do biochar: O fosfato de potássio monobásico é utilizado para aumentar a capacidade de adsorção de compostos de biochar para remover metais pesados como Pb(II) e Cd(II) da água, destacando sua eficácia em estratégias de limpeza ambiental (Li et al., 2024).
  • Partição de quitinase recombinante de Nicotiana benthamiana por um sistema aquoso de duas fases: Demonstra a aplicação do fosfato de potássio monobásico em sistemas aquosos de duas fases para a distribuição eficiente de enzimas, o que é crucial para aplicações biotecnológicas e industriais (Tue et al., 2024).
  • Efeito da difusão de K(+) na hidratação do cimento de fosfato de potássio de magnésio: O fosfato de potássio monobásico é explorado por seu papel em afetar os processos de hidratação de cimentos de fosfato de potássio de magnésio, fornecendo percepções valiosas na ciência da construção e dos materiais (Leng et al., 2024).
  • Desbloqueio do Toolbox do Nature: Este estudo mostra como o fosfato de potássio monobásico pode ser usado para otimizar as condições de produção de proteínas recombinantes, aumentando o rendimento e simplificando os processos de produção na biofabricação (Rajak et al., 2024).
Ligação
Substitui: 5108-1; 5108-2; 5108
Nota de análise
Pureza (metálica): ≥ 99,995%
Teor (acidimétrico): ≥ 99,5%
Absorbância esp. A a 260 nm (2 cm, 10%, água): ≤ 0,010
Cloreto (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 30 ppm
As (arsênico): ≤ 0,1 ppm
Ba (bário): ≤ 5,0 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,005 ppm
Ce (cério): ≤ 0,010 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,005 ppm
Eu (európio): ≤ 0,010 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,10 ppm
Hg (mercúrio): ≤ 0,05 ppm
La (lantânio): ≤ 0,010 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,50 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,010 ppm
Na (sódio): ≤ 20,0 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,010 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,005 ppm
Sm (samário): ≤ 0,010 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,50 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,01 ppm
Y (ítrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (itérbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,005 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1