Merck
1.03981
Sigma-Aldrich
M-FIX® spray fixative
for cytodiagnosis
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
cor
colorless
Viscosidade cinemática
2.86 cSt(20 °C)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.825 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
M-FIX® spray fixative - for cytodiagnosis, is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. M-FIX® contains polyglycols in alcoholic solution and a rapid and secure fixation of specimens is possible. Its formulation enables stabilization of the material upon alcohol fixation and forms a protective film against desiccation and damage to the specimen material.
100 ml M-FIX® is sufficient for approx. 250 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Informações legais
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C