Merck
1.01900
Supelco
Dimetilsulfóxido
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
CAS Number:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
GC-HS: suitable
Impurezas
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes SupraSolv para cromatografia gasosa de headspace foram desenvolvidos especialmente para a análise de solventes
residuais em substâncias medicamentosas, excipientes e produtos acabados, em conformidade com ICH, Ph. Eur. e USP - Os solventes de headspace SupraSolv foram testados quanto a todos
os solventes residuais definidos pela ICH.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Concentração de saturação no ar: 8,0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 3,0 mg/l
Água: ≤ 0,05%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
GC/HS (todos os solventes residuais de classe 1 segundo a ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (todos os solventes residuais de classe 2 segundo a ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Todos os solventes residuais de classe 3 segundo a ICH): ≤ 50 µg/g
Adequado como solvente para análise de solventes residuais das classes 1, 2 e 3 da ICH, segundo a Ph. Eur. e a USP.
Ácido fórmico, ácido acético, dimetilacetamida e cumeno não são detectados.
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup