T-094
Tetra-hidrocanabivarina (THCV)
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26O2
Peso molecular:
286.41
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Shoot®/Snap-N-Spike®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Essa solução Snap-N-Spike® certificada é adequada para métodos de teste de THCV pelos métodos HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS para análise forense, toxicologia clínica, testes de drogas na urina e testes de perfil de potência ou impureza da cannabis. Os materiais de referência certificados (CRMs) de canabinoides da Cerilliant® são fornecidos em um formato de solução conveniente, quantitativo, isento de DEA nos EUA e com TK#s para clientes canadenses.
A tetra-hidrocanabivarina (THCV) é um dos principais canabinoides que pertence à classe de compostos terpenofenólicos C21. A tetra-hidrocanabivarina (THCV) é um canabinoide encontrado em Cannabis que supostamente tem eficácia no tratamento de diabetes e controle do ganho de peso.
A tetra-hidrocanabivarina (THCV) é um dos principais canabinoides que pertence à classe de compostos terpenofenólicos C21. A tetra-hidrocanabivarina (THCV) é um canabinoide encontrado em Cannabis que supostamente tem eficácia no tratamento de diabetes e controle do ganho de peso.
Aplicação
O material de referência certificado (CRM) em solução também pode ser usado da seguinte forma:
- Multianálise de 11 canabinoides em biomassa e extratos de diferentes variedades de cannabis por um método HPLC-UV, seguindo a Diretriz tripartite para validação de procedimentos analíticos da Conferência Internacional sobre Harmonização (ICH)
- Extração de nove canabinoides de amostras de alimentos e bebidas com sementes de cânhamo, óleo e farinha como ingredientes, seguida de sua análise por cromatografia líquida-ionização por eletrospray-espectrometria de massa QTrap-tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
- Análise simultânea dos cinco principais canabinoides e seus metabólitos em amostras de urina e plasma humanos por cromatografia líquida de alto desempenho acoplada à espectrometria de massa em tandem (HPLC-MS/MS)
- Análise baseada em cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS) dos dez principais canabinoides de inflorescências de cânhamo após sua sililação e esterificação para derivatização
- Desenvolvimento e validação de um método de cromatografia líquida de ultra-alto desempenho (UHPLC) acoplado a detectores de matriz de fotodiodos e espectrometria de massa para determinar 11 canabinoides em várias amostras de Cannabis Sativa
- Detecção quantitativa de sete canabinoides em 70 produtos farmacêuticos diferentes à base de óleo por cromatografia líquida (LC) acoplada ao detector de espectrometria de massa em tandem (MS/MS)
Características e benefícios
- Totalmente caracterizado sob a acreditação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
- Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
- Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir uma incerteza mínima
- Selado a chama sob argônio em ampolas para uma validade de longo prazo
- Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup