Merck
N-905
Supelco
Nordiazepam solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11ClN2O
CAS Number:
Peso molecular:
270.71
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
1 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
chave InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nordiazepam is a benzodiazepine prescribed for treatment of anxiety and panic attacks. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Nordiazepam is also a primary urinary metabolite of benzodiazepines diazepam and chlrodiazepoxide.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup