Merck
C-144
Supelco
Ácido canabidiólico
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30O4
CAS Number:
Peso molecular:
358.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Descrição geral
Esta solução certificada de fortificação® é adequada para métodos de teste de ácido canabidiólico por GC/MS, LC/MS ou HPLC para aplicações em testes da potência ou perfil de impureza de Cannabis, pesquisa farmacêutica e análise forense. Os materiais de referência certificados (CRM) de canabinoides da solução Cerilliant são fornecidos na forma de uma solução conveniente, quantitativa e que não requer autorização da DEA (Drug Enforcement Administration) dos EUA e com números TK para clientes do Canadá.
O ácido canabidiólico (CBDA) é um dos principais canabinoides encontrados em plantas da família Cannabaceae, como o cânhamo e a cannabis. Ocorre principalmente nas folhas da planta e, ao ser descarboxilado na presença de luz ou calor, forma o canabidiol (CBD). Sabe-se que ele apresenta atividades ansiolíticas, anti-inflamatórias, anti-hiperalgésicas, antieméticas, neuroprotetoras e anticonvulsivantes.
Aplicação
O material de referência certificado (CRM) em solução também pode ser usado da seguinte forma:
  • Determinação de quatro canabinoides de uma matriz de óleo usando cromatografia líquida de alto desempenho em fase reversa (RP-HPLC) combinada com um detector de arranjo de diodos (DAD)
  • Análise de amostras de óleo de semente de cânhamo para identificação e estimativa de sete canabinoides principais por HPLC acoplada a um detector de UV
  • Separação e determinação de CBD e CBDA de amostras de óleo de cânhamo usando extração líquido-líquido e HPLC-DAD
  • Multianálise de 11 canabinoides em biomassa e extratos de diferentes variedades de cannabis por um método HPLC-UV, seguindo a Diretriz tripartite para validação de procedimentos analíticos da Conferência Internacional sobre Harmonização (ICH)
  • Desenvolvimento e validação de um método HPLC-DAD para a análise simultânea dos cinco principais canabinoides neutros e ácidos em amostras de cannabis e haxixe
  • Análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS) dos dez principais canabinoides de inflorescências de cânhamo após sua sililação e esterificação para derivatização
Características e benefícios
  • Totalmente caracterizado sob o credenciamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
  • Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
  • Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir uma incerteza mínima
  • Selado a chama sob argônio em ampolas para uma validade de longo prazo
  • Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido canabidiólico
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup