Merck
C-141
Supelco
Canabigerol
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
CBG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H32O2
CAS Number:
Peso molecular:
316.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1=CC(O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(O)=C1
InChI
1S/C21H32O2/c1-5-6-7-11-18-14-20(22)19(21(23)15-18)13-12-17(4)10-8-9-16(2)3/h9,12,14-15,22-23H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b17-12+
chave InChI
QXACEHWTBCFNSA-SFQUDFHCSA-N
Descrição geral
Esta solução certificada de fortificação® é adequada para métodos de teste de canabigerol por HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS para análise forense, toxicologia clínica, teste de drogas na urina e aplicações em testes da potência ou perfil de impurezas de Cannabis. Os materiais de referência certificados (CRMs) de canabinoides da Cerilliant são fornecidos em um formato de solução conveniente, quantitativo, isento de DEA nos EUA e com TK#s para clientes canadenses.
O canabigerol é um fitocanabinoide não psicotrópico que pertence ao grupo de compostos terpenofenólicos C21.
Aplicação
A solução certificada de fortificação® é adequada para testes de canabigerol pelos métodos HPLC, GC/MS ou LC-MS/MS em aplicações de análise forense, toxicologia clínica, testes de drogas na urina e testes de perfil de potência ou impureza da Cannabis. O material de referência certificado (CRM) em solução também pode ser usado da seguinte forma:
  • Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) - quantificação baseada em detector de arranjo de diodos (DAD) de canabinoides em material vegetal de cannabis
  • Desenvolvimento e validação de um método de HPLC para identificar e quantificar 11 canabinoides em diferentes variedades de materiais vegetais de cannabis
  • Determinação de oito canabinoides em amostras de cânhamo recreativas e forenses usando cromatografia líquida de alta pressão em fase reversa (RP-HPLC) em combinação com detector de UV
  • Extração de nove canabinoides de amostras de alimentos e bebidas com sementes de cânhamo, óleo e farinha como ingredientes, seguida de sua análise por cromatografia líquida-ionização por eletrospray-espectrometria de massa QTrap-tandem LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) - determinação baseada em detecção UV dos principais canabinoides em 13 amostras de óleo de semente de cânhamo disponíveis no mercado
  • Análise simultânea dos cinco principais canabinoides e seus metabólitos em amostras de urina e plasma humanos por cromatografia líquida de alto desempenho acoplada à espectrometria de massa em tandem (HPLC-MS/MS)
Características e benefícios
  • Totalmente caracterizado sob o credenciamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
  • Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
  • Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir uma incerteza mínima
  • Selado a chama sob argônio em ampolas para uma validade de longo prazo
  • Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup