C-140
Canabidivarina
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
CBDV
About This Item
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1)CCC)O)C2C(CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-6-14-10-17(20)19(18(21)11-14)16-9-13(4)7-8-15(16)12(2)3/h9-11,15-16,20-21H,2,5-8H2,1,3-4H3
chave InChI
REOZWEGFPHTFEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A canabidivarina (CBDV) é um fitocanabinoide não psicoativo que pertence à classe dos compostos terpenofenólicos C21. É encontrado em Cannabis que revelou eficácia terapêutica no tratamento de dor, transtornos do humor e doenças inflamatórias.
Aplicação
- Determinação de oito canabinoides em oito amostras de cânhamo e 12 amostras de cannabis forense usando cromatografia líquida de alta pressão em fase reversa (HPLC) em combinação com detector de UV
- Análise de 13 amostras de óleo obtidas de cânhamo para sete canabinoides principais usando cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) combinada com detecção de UV
- Desenvolvimento de um método rápido de cromatografia líquida (LC) para a separação e identificação de canabidiol, canabidivarina, Δ9-tetrahidrocanabivarina e canabigerol em amostras de tecido de camundongo em combinação com espectrometria de massa em tandem (MS/MS)
- Detecção e quantificação de canabidiol, tetrahidrocanabinol, canabinol, tetrahidrocanabivarina, canabidivarina e canabigerol por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa no modo de ionização por eletrospray positivo (ESI) de plantas de cânhamo
- Desenvolvimento e validação de um método de LC combinado com um detector de UV para análise de impureza de canabidivarina e canabidibutol em canabidiol obtido de extratos de cânhamo
Características e benefícios
- Totalmente caracterizado sob o credenciamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
- Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
- Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir uma incerteza mínima
- Selado a chama sob argônio em ampolas para uma validade de longo prazo
- Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup