Z275301
Cannon-Fenske viscometer tube
size 100
Sinônimo(s):
Viscosity Measurement Device, Viscosity Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudartamanho
100
descrição
constant ~ 0.015 cSt/s
fabricante/nome comercial
Ace Glass 798839
faixa de medição de viscosidade
3-15 cSt
Categorias relacionadas
Descrição geral
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)