Merck
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 75
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
PB.36
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
tamanho
75
descrição
constant ~ 0.008 cSt/s
fabricante/nome comercial
Ace Glass 798837
faixa de medição de viscosidade
1.6-8 cSt
Categorias relacionadas
Descrição geral
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)