Z188808
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarMateriais
black phenolic cap
white rubber liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro do tubo de RMN
5 mm
conector
thread for 8-425
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Black plastic caps
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)