Merck
O806
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
ODE
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS Number:
Peso molecular:
252.48
Beilstein:
1761067
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
0.71 (vs air)
Ensaio
90%
temperatura de autoignição
482 °F
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
chave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Octadecene is a long-chain hydrocarbon used in the synthesis of nanoparticles as a capping and reducing agent.
Aplicação
1-Octadecene has been commonly used as a non-coordinating solvent for growing nanoparticles and quantum dots due to its high boiling point. The 1-octadecene monolayer is a promising passivating coating in nanoelectronics due to its stability and chemical protection against oxidation, effects of acids and bases without altering the properties.
Outras notas
Contains 2-octyl-1-decene, n-octadecane, 2-butyl-1-tetradecene, 2-hexyl-1-dodecene
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)