Merck
HT-SE101
Selenium
pellets, < 5mm, ≥99.999%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
CAS Number:
Peso molecular:
78.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de substância PubChem:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
gray
Ensaio
≥99.999%
Formulário
pellets
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)