GF73071514
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 100 g
Sinônimo(s):
SE006010
About This Item
descrição
gray
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 730-715-14
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
250 (micron)
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)