GF45431647
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
SE006110
About This Item
descrição
gray
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 454-316-47
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
3 mm
p.e.
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)