919330
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in water
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in water
fluorescência
FWHM 23-28 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥50%
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Atenção
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)