Merck
919268
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 470 nm, 1 mg/mL in water
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Fórmula linear:
CdSe/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in water
fluorescência
FWHM 20-24 nm
λem 470 nm
, quantum yield ≥50%
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reactive group: Amine
Aplicação
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Atenção
Do not freeze.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)