Merck
904457
Sigma-Aldrich
Sílica
monodisperse, non-porous, 1.0 μm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
CAS Number:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
powder
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse(coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Silica monodispersed, non-porous (1 μm) is a micro-sized filler material can be used as a spacer in liquid crystals, high performance liquid chromatography (HPLC), and nanomedicine for biological applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)