904376
Sílica
monodisperse, non-porous, 20 μm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
CAS Number:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarFormulário
powder
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse (coefficient of variance <10%) nonporous silica in size varying from 150 nm to 50 μm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)