Merck
901243
Sigma-Aldrich
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride
≥98%
Sinônimo(s):
(4-Acetamidophenyl)(fluorosulfonyl)sulfamoyl fluoride, AISF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8F2N2O5S2
CAS Number:
Peso molecular:
314.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
pf
146-149 °C
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
chave InChI
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (AISF) is a shelf-stable, crystalline reagent for synthesis of fluorosulfates and sulfamoyl fluorides via reaction with phenol and amine nucleophiles. A convenient alternative to the toxic sulfuryl fluoride gas traditionally required for installation of the valuable -SO2F functional group, the solid reagent AISF will find wide utility in preparation of synthetic precursors as well as chemical biology, polymer chemistry, cross-coupling, and deoxyfluorination applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)