Merck
900549
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
Sinônimo(s):
P3HT, P3HT
About This Item
Fórmula linear:
(C10H14S)n
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mw 85,000-100,000
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)