Merck
900219
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Fórmula linear:
CdSe/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
concentração
5 mg/mL in toluene
λmax
605 nm
fluorescência
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reactive group: Octadecylamine.
Aplicação
Highly purified CdSe/ZnS quantum dots with an octadecylamine surface contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting and solar cell applications. They can be used as an electroluminescence emitter in quantum dot based LEDs or embedded in a polymer matrix as the backlight of an LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.
Informações legais
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)