Merck
900212
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 645 nm, solid
Sinônimo(s):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Fórmula linear:
CdSe/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Formulário
powder
solid
fluorescência
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reactive group: Octadecylamine.
Aplicação
Highly purified CdSe/ZnS quantum dots with an octadecylamine surface contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting and solar cell applications. They can be used as an electroluminescence emitter in quantum dot based LEDs or embedded in a polymer matrix as the backlight of an LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.
Informações legais
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)