Merck
86710
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) ethoxide
Sinônimo(s):
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
About This Item
Fórmula linear:
Ti(OC2H5)4
CAS Number:
Peso molecular:
228.11
Beilstein:
3678992
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
Impurezas
≤3% tetraisopropyl orthotitanate (NMR)
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.509
p.e.
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Titanium(IV) ethoxide can be used:
  • As an activator and dehydrating agent for by condensation of (S)-(+)-p-toluenesulfinamide with aldehydes and ketones to form sulfinimines.
  • As a Ti4+ ion source to form complexes of titanium (IV) acrylate with methacrylic acid.
  • As a catalyst to synthesize esters of sterically hindered alcohols via transesterification reactions.
Atenção
During storage a gelatinous residue may form, which dissolves after heating up to 40 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) ethoxide
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)