Merck
806862
Sigma-Aldrich
Sílica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, Hexagonal pore morphology
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
CAS Number:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
<150 μm
tamanho de poro
0.5-0.7 cm3/g pore volume
6 nm pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SBA-15 has a 2D hexagonal pore structure.
Aplicação
Mesoporous silicas are inorganic materials that have porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging. Functionalized SBA-15 can be used as polymer support for drug delivery applications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)