805890
Sílica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
tamanho de poro
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)