805467
Sílica
mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
CAS Number:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarAssistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
mesoporous
área da superfície
1400-1600 m2/g
tamanho de partícula
≤15 μm
tamanho de poro
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
MCM-48 molecular sieves can be hydrothermally synthesized from sodium silicate, as the precursor. The crystal structure exists in the form of a truncated rhombic dodecahedral.
Aplicação
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?