Merck
748161
Sigma-Aldrich
Sílica
nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
CAS Number:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
mesoporous
nanoparticles
Nível de qualidade
tamanho de partícula
200 nm
tamanho de poro
4 nm pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Shape - approximately spherical
Aplicação
The well defined mesoporous materials are used in applications that include separations, drug delivery, optical imaging, and composites.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)