Merck
738565
Sigma-Aldrich
Platinum cobalt on carbon
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % Pt3Co loading
Sinônimo(s):
27% Pt, 3% Co on High Durable Carbon, 30% Pt3Co/HDC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CoPt3
Peso molecular:
644.17
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
30 wt. % Pt3Co loading
tamanho de partícula
<5 nm (Pt)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt].[Pt].[Pt].[Co]
InChI
1S/Co.3Pt
chave InChI
GUBSQCSIIDQXLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)