Merck
698989
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
Sinônimo(s):
Plexcore® OS 1100, P3HT
About This Item
Fórmula linear:
(C10H14S)n
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
electronic grade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 15,000-45,000
descrição
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
pf
238 °C
solubilidade
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
fluorescência
λex 450 nm; λem 575 nm
Energia orbital
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
  • Fill Factor (FF): 0.69
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
  • Fill Factor (FF): 0.68
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
PDI
≤2
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Descrição geral
HOMO level 5.1 eV
Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) is a regioregular semiconducting polymer. It is used in organic electronics primarily because of its regular end-to-end arrangement of side chain, which allows efficient Π-Π stacking of the conjugated backbones. On account of the alkyl side group, P3HT is rendered hydrophobic in neutral state.
Aplicação
High purity P3HT for organic electronics research. Material optimized for use in active layers of OFETs and other devices. Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) may be used extensively as a semiconducting layer in organic thin film field effect transistor (FETs) and solar cells.,2
Informações legais
Product of Plextronics, Inc. U.S. Patent 6,166,172.
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)