Merck
679240
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
≥98%, deposition grade
Sinônimo(s):
Tetrapropoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS Number:
Peso molecular:
264.43
Beilstein:
1706115
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
deposition grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
94 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
chave InChI
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)