517585
Cadmium acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione cadmium derivative, Cd(acac)2
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
core: cadmium
reagent type: catalyst
pf
209-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?