Merck
495336
Sigma-Aldrich
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Sinônimo(s):
P3BT
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
peso molecular
Mw 54,000 (typical)
cor
black
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (partially soluble in THF, diethylether)
fluorescência
λex 440 nm; λem 567 nm in chloroform
Mw/Mn
2.3 (typical)
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCC)C
InChI
1S/C10H16S/c1-4-5-6-10-7-8(2)11-9(10)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Conducting polymer, 80-90% head-to-tail regiospecific conformation.
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl) (P3BT) is an alkylthiophene based conducting polymer that can be used as a donor molecule in the development of organic electronics. It is a π-conjugating polymer with a π-π stacking distance of 0.395 nm.
Aplicação
P3BT can act as a hole transporting layer (HTL) which can potentially be used in the fabrication of organic field effect transistors (OFETs), chemical sensors, rechargeable batteries and polymeric solar cells (PSCs).
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)