445703
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Sinônimo(s):
P3HT
About This Item
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw 50,000-100,000
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
condutividade
~103 S/cm (when doped with iodine)
pf
238 °C
238 °C
fluorescência
λex 443 nm; λem 568 nm in chloroform
Energia orbital
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
categoria alternativa mais ecológica
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Good processibility, environmental stability and electroactivity.
Embalagem
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?