Merck
445312
Sigma-Aldrich
Hexadecylamine
98%
Sinônimo(s):
1-Aminohexadecane, Cetylamine, HAD
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15NH2
CAS Number:
Peso molecular:
241.46
Beilstein:
1634065
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
330 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
chave InChI
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hexadecylamine (HDA) can be used:
  • To prepare a mixture of hexadecylamine-trioctylphosphine oxide-trioctylphosphine (HDA-TOPO-TOP) used in the synthesis of highly luminescent monodisperse CdSe and CdSe/ZnS nanocrystals.
  • As a capping agent in the synthesis of copper nanocrystals with different shapes by reducing CuCl2 with glucose.
  • As an organophilic alkylamine in organoclay in the preparation of a polyimide nanocomposite.
  • To form a membrane with vanadium oxide (V2O5/HDA) as the sensing layer of the extended gate H+-ion sensitive field effect transistor (EGFET) device.
  • As both reducing and stabilizing agent in the preparation of HDA capped Au and Ag nanoparticles applicable in surface-enhanced Raman scattering (SERS).
  • As a template in the synthesis of MCM-41 analog silica beads.
  • Along with lauric acid used in the preparation of cobalt (Co) nanorod superlattices with magnetic properties.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
141 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)