Merck
441244
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
prilled, 95%
Sinônimo(s):
Polyoxymethylene
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2O)nH
CAS Number:
Peso molecular:
30.03 (as monomer)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
densidade de vapor
1.03 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
95%
Formulário
prilled
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
73 %
pf
120-170 °C (lit.)
temperatura de transição
sublimation point 150 °C
solubilidade
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Paraformaldehyde, a polymerization product of formaldehyde, is used in the polycondensation reaction for the synthesis of thermoset polymers.
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates in the regioselective reductive coupling reactions of dienes, alkynes and allenes in the presence of ruthenium catalyst. It also participates in the synthesis of esters, via alkoxycarbonylation of alkenes.
Aplicação
Formaldehyde source to prepare phenol-, urea-, furfuryl alcohol-, resorcinol- and melamine-formaldehyde polymers for use in coatings, wood products, textiles and foundry resins.
Paraformaldehyde may be used in the preparation of azomethine ylide, α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.
Características e benefícios
Source of methanol-free formaldehyde.
Decomposes in hot water to give formaldehyde.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)